Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DREADD agonist 21 dihydrochloride
Beskrivelse
DREADD agonist 21 dihydrochloride is a water soluble version of DREADD agonist 21 (Cat. No. 5548). Potent muscarinic DREADD agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-(1-Piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride |
| CAS | 2250025-92-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | DREADD Activators |
| Molekylær formel | C17H18N40.2 HCl |
| Formel vægt | 351.27 |
| Renhed | 98% |