Få mere at vide
Invitrogen™ DRAQ7™ Farvestof
Beskrivelse
Dette farvestof har excitationsmaksima ved 599/644 nm og emissionsmaksima ved 678/697 nm.
• Stabil ved stuetemperatur
• Hurtig farvning af døde celler uden vasketrin
• Ingen UV-excitation og ingen emissionsspektral overlapning med PE
DRAQ7 Farvestof er et membranuigennemtrængeligt farvestof, der hurtigt farver det dobbeltstrengede DNA (dsDNA) af døde eller permeabiliserede celler. Farvestoffet kan exciteres af bølgelængder fra 488 til 647 nm, selvom det er optimalt exciteret af røde laserlinjer. Dens emissionsmaksima er ved 697 nm, når den interkaleres med dsDNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produkttype | Farve |
| Mængde | 200 analyser |