Få mere at vide
Invitrogen™ DRAQ7™ Farvestof
Artikelnummer. 16327895
Skift visning
Mængde:
200 analyser
50 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16327895 200 analyser -
16317895 50 analyser Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16327895 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D15106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
DRAQ7 Dye er et lyst, brugervenligt fluorescerende DNA-farvestof, der bruges til at udelukke ikke-levedygtige celler ved flowcytometri.
Dette farvestof har excitationsmaksima ved 599/644 nm og emissionsmaksima ved 678/697 nm.
• Stabil ved stuetemperatur
• Hurtig farvning af døde celler uden vasketrin
• Ingen UV-excitation og ingen emissionsspektral overlapning med PE
DRAQ7 Farvestof er et membranuigennemtrængeligt farvestof, der hurtigt farver det dobbeltstrengede DNA (dsDNA) af døde eller permeabiliserede celler. Farvestoffet kan exciteres af bølgelængder fra 488 til 647 nm, selvom det er optimalt exciteret af røde laserlinjer. Dens emissionsmaksima er ved 697 nm, når den interkaleres med dsDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produkttype Farve
Mængde 200 analyser