Få mere at vide
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluorescerende probeopløsning (5 mM)
Mængde:
50μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
200µL
50µL
Beskrivelse
Farv levende eller fikserede celler med Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, en langt rød DNA-farve.
Fluorescenscellebaserede assays, såsom flowcytometri, in-celle ELISA , fluorescensmikroskopi og billeddannelse med højt indhold kræver et fluorescerende mærke for at identificere individuelle celler. Når der bruges flere fluorescerende prober til at detektere forskellige cellulære mål eller aktiviteter, skal hver probe have et fluorescerende spektrum, der er forskelligt fra de andre prober. De blå-fluorescerende DNA-bindende prober, Hoechst og DAPI bruges ofte; disse prober kan dog ikke bruges, når UV-belysning ikke er tilgængelig, eller der anvendes andre blå-emitterende fluorescerende prober. Derfor er nukleare prober, der udsender i en anden farve end blå, nyttige til celleidentifikation og -tælling og til bestemmelse af nuklear morfologi og DNA-indhold.
- På grund af dens langt røde excitation og emission er den DRAQ5 Fluorescent Probe kan multiplekses med mange andre fluoroforer og er ideel til celler, der udtrykker grønt fluorescerende protein (GFP) fusionsproteiner
- Kompatibel med mange eksisterende protokoller på tværs af en lang række instrumenteringsplatforme
- Udsender i det langt røde område, er lipofilt og krydser celle- og kernemembraner i levende og fikserede celler og væv til hurtig DNA-farvning
- Pletten er vandopløselig, leveres klar til brug og kræver ikke RNase, cellelyse eller et vasketrin, hvilket gør den kompatibel med automatisering
- Fordi DNA-farvning er støkiometrisk, DRAQ5 Fluorescerende probe kan bruges til DNA-indholdsanalyse i celleproliferationsundersøgelser
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Cellegennemtrængende |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Oversigt | DRAQ5™ Fluorescerende probeopløsning (5 mM) |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellebilleddannelse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Fluorescerende sondeopløsning |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Emission | 681 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione