Få mere at vide
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluorescerende probeopløsning (5 mM)
Artikelnummer. 11820154
Mængde:
50μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
200µL
50µL
Artikelnummer. 11820154
Brand: Thermo Scientific™ 62254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Farv levende eller fikserede celler med denne langt røde DNA-farve.
Farv levende eller fikserede celler med Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, en langt rød DNA-farve.
Fluorescenscellebaserede assays, såsom flowcytometri, in-celle ELISA , fluorescensmikroskopi og billeddannelse med højt indhold kræver et fluorescerende mærke for at identificere individuelle celler. Når der bruges flere fluorescerende prober til at detektere forskellige cellulære mål eller aktiviteter, skal hver probe have et fluorescerende spektrum, der er forskelligt fra de andre prober. De blå-fluorescerende DNA-bindende prober, Hoechst og DAPI bruges ofte; disse prober kan dog ikke bruges, når UV-belysning ikke er tilgængelig, eller der anvendes andre blå-emitterende fluorescerende prober. Derfor er nukleare prober, der udsender i en anden farve end blå, nyttige til celleidentifikation og -tælling og til bestemmelse af nuklear morfologi og DNA-indhold.
  • På grund af dens langt røde excitation og emission er den DRAQ5 Fluorescent Probe kan multiplekses med mange andre fluoroforer og er ideel til celler, der udtrykker grønt fluorescerende protein (GFP) fusionsproteiner
  • Kompatibel med mange eksisterende protokoller på tværs af en lang række instrumenteringsplatforme
  • Udsender i det langt røde område, er lipofilt og krydser celle- og kernemembraner i levende og fikserede celler og væv til hurtig DNA-farvning
  • Pletten er vandopløselig, leveres klar til brug og kræver ikke RNase, cellelyse eller et vasketrin, hvilket gør den kompatibel med automatisering
  • Fordi DNA-farvning er støkiometrisk, DRAQ5 Fluorescerende probe kan bruges til DNA-indholdsanalyse i celleproliferationsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Cellegennemtrængende
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Oversigt Cellomics DRAQ5 Fluorescerende sonde
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellebilleddannelse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype Fluorescerende sondeopløsning
Farvetype Celle-permeant
Emission 681
Excitationsbølgelængdeområde 647 nm
Form Væske
Produktlinje Gennembore
Renhed eller kvalitetsklasse > 99%
Mængde 50μ L
Opløselighed Opløselig ved arbejdskoncentrationer i vand og typiske buffere
Subcellulær lokalisering Nucleus, Cytosol, Cytoplasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DRAQ5 50 UL (5MM)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1, 5-bis{¢2-(dimethylamino)ethyl!amino }-4, 8-dihydroxyanthracene-9, 1 0-dione( 0.1-1 ), 1, 5-bis{