Få mere at vide
Nickel Electro™ Drænende sifon
Artikelnummer. 11419539 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T omrørte digitale klare vandbade
Artikelnummer. 11419539
Brand: Nickel Electro™ BX0616
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Drænende sifon gør det muligt at tømme vandbade hurtigt.
  • Vandtemperaturen skal være under 45 C °før brug
  • Giver mulighed for nem og hurtig tømning af vandbade, nedsænkning i vandbad, klem bælgen og peg udløbet mod en spand eller vask
Tekniske data
Til brug med (udstyr) NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T omrørte digitale klare vandbade
Temperaturområde Under 45 °C
Type Drænende sifon