Få mere at vide
Bochem™ Aftapningsstativer med drypbakke
Artikelnummer. p-8006741
Antal stativer:
44 stifter
65 stifter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10536951
Brand: Bochem™ 10130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til reagensglas og kolber. De Bochem Drænstativer med drypbakke fås i to størrelser.
  • Til reagensglas og kolber
  • To størrelser: 44 og 65 ben
  • PA belægning
Tekniske data
Produkttype Aftapningsstativ med drypbakke
Holder Reagensglas og kolber
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Tøm reagensglas og kolber
Antal stativer 65 stifter
Længde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 610 mm