Få mere at vide
Hecht Karl™ Afløbsrør
:
Mål: (L x B x H) 420 x 170 x 300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Afløbsrør |
| Materiale | Tråd |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Størrelse | Lille |
| Dimensioner (L x B) | 420 x 170mm |
| Længde (metrisk) | 420 mm |
| Bredde (metrisk) | 170 mm |
| Højde (metrisk) | 300 mm |