Få mere at vide
HUBER Drænventil med hætte
Artikelnummer. 10416423
Type:
Drænventil med hætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10416423
Brand: HUBER 6839
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalventil til alle bade/termostater tilslutningsskrue G3/8 in., med tætningshætte. Ikke egnet til polycarbonatbade 112A, 118A, 130A.
Drænventil med hætte
Tekniske data
Type Drænventil med hætte