Få mere at vide
Sartorius™ Udskiftningsskærme til brug med serie 16316 glasholdere til 50 mm/47 mm vakuumfiltreringsmembraner
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Produkttype: Skærm
- Materiale: PTFE-belagt rustfrit stål
- Til brug med (udstyr): Sartorius™ 16316 glasvakuumfiltreringsholdere til 50 mm/47 mm membranfiltre
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Filterholder |
| Materiale | PTFE-belagt rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Holder | Sartorius™ 16316 glasvakuumfiltreringsholdere til 50 mm/47 mm membranfiltre |
| Type | Drænskærm |