Få mere at vide
Sartorius™ Udskiftningsskærme til brug med serie 16316 glasholdere til 50 mm/47 mm vakuumfiltreringsmembraner
Artikelnummer. 10335001 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Drænskærm
Supportskærm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10335001 Supportskærm Hver
10350142 Drænskærm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335001 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 6983007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftningsskærme er konstrueret af PTFE-belagt rustfrit stål og er til brug med Sartorius™ Serie 16316 glasholdere til 50 mm/47 mm vakuumfiltreringsmembraner.
  • Produkttype: Skærm
  • Materiale: PTFE-belagt rustfrit stål
  • Til brug med (udstyr): Sartorius™ 16316 glasvakuumfiltreringsholdere til 50 mm/47 mm membranfiltre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Filterholder
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering
Holder Sartorius™ 16316 glasvakuumfiltreringsholdere til 50 mm/47 mm membranfiltre
Type Supportskærm