Få mere at vide
SymLine™ Gevindadapter til bassin
Beskrivelse
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL25, G 1 1/2 tomme |
| Lukningsfarve | Sort |
| Oversigt | GL25 (m) til G 1 1/2 tomme (f) |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Til brug med (udstyr) | Rørsystem, Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTube Pro |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Gevindadapter |