Få mere at vide
Labconco™ Afløbsslangeprop
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
Op til 18 L
Beskrivelse
- Aftapningsprop passer FreeZone Frysetørrere med udtrækkelig afløbsslange.
- Ikke kompatibel med modeller skabt efter 2005.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Prop |
| Kapacitet (metrisk) | Op til 18 L |
| Temperaturområde (metrisk) | -15 °C til +30 °C |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (engelsk) | 1,37 tommer. |
| Højde (metrisk) | 34.8 mm |
| Længde (engelsk) | 1,38 tommer. |
| Længde (metrisk) | 35 mm |