Få mere at vide
GVS Drænskive
Beskrivelse
- Ofte brugt sammen med PCTE (polycarbonat) og PETE (polyester) membraner for at øge flowet
- Afstandsstykke mellem stablede membraner
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | Polyester |
| Materiale (membran) | Polyester |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Membran filter |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| Til brug med (udstyr) | Filtreringssystemer |