Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Nitrogendioxid
Artikelnummer. 15594933
Skift visning
Måleområde:
0,1 til 30 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
15594933 0,1 til 30 ppm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15594933 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8103631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1146.28 DKK / Pakke med 10
    Spare 163.72 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Omkostningseffektiv og pålidelig måde at måle giftige gasser og dampe på arbejdspladsen
DragerTubes™ med accuro™ pumpen leverer nøjagtige resultater og tilbyder en± 10 % standardafvigelse. Dette skyldes det ensartede volumen leveret af bælgpumpens design og den kvalitet, der opnås ved individuel kalibrering af hver batch af DragerTubes , som batchtestes med jævne mellemrum, for at garantere nøjagtighed over hele rørenes levetid.
  • Måleområde: 0,1 til 30 ppm
Tekniske data
Detektionsgrænser 0,1 til 30 ppm
Komponenter målt Nitrogendioxid 0,1/a
Måleområde 0,1 til 30 ppm
Mængde 10/Pk.