Få mere at vide
Dräger™ Drager™ Detektorrør til Aerotest System - Impactor
Komponenter målt:
Olietåge i trykluft
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DragerTubes™ med accuro™ pumpen leverer nøjagtige resultater og tilbyder en± 10 % standardafvigelse. Dette skyldes det ensartede volumen leveret af bælgpumpens design og den kvalitet, der opnås ved individuel kalibrering af hver batch af DragerTubes , som batchtestes med jævne mellemrum, for at garantere nøjagtighed over hele rørenes levetid.
- Til brug med Aerotest-systemet
- Std. Måleområde (ved 20 C, °1013 hPa): 0,1 til 1,0 mg/m 3
- Fugtighedsområde: max. 60% RF
- Omgivende driftstemperatur: 10° til 30 °C
- Måletid: 5 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsgrænser | 0,1 til 1,0 mg/m 3 |
| Komponenter målt | Olietåge i trykluft |
| Til brug med (udstyr) | Aerotest system |
| Fugtighedsområde | max. 60% RF |
| Måleområde | 0,1 til 1,0 mg/m 3 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Svartid | 5 min. |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 30 °C |