Få mere at vide
Dräger™ Detektorrør - Blåsyre
Komponenter målt:
Blåsyre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Forseglet hætteglas
- Indeholder fast bæremateriale og kemisk reagens, som reagerer på bestemte gasser/dampe
- Giver nøjagtige resultater
- Kalibrering vises i form af skala trykt på rør
- Anvendelser inden for industri, brandbekæmpelse, katastrofeforebyggelse, laboratoriearbejde og miljøbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsgrænser | 0,5 til 100 ppm |
| Komponenter målt | Blåsyre |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Rørtype | Detektorrør |