Få mere at vide
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Artikelnummer. 17351513
Encompass_Preferred
Til brug med (udstyr):
ABP Range Balances
ALJ Range Balances
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17351513
Brand: Kern Sohn ABPA01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Draft shield rear panel with integrated ioniser to neutralise electrostatic charge.
  • Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
  • Includes rear panel, ionizer, and power supply
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ABP Range Balances
Materiale Plastic
Inkluderer Rear Panel, Ionizer, and Power Supply
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.