Få mere at vide
Draeger Korttidsrør
Artikelnummer. p-7237740
Komponenter målt:
Mercaptan 0,1/a
i-propanol 50/a
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10364020
Brand: Draeger 8103281
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nem at bruge Draeger rør har vist sig at være en meget omkostningseffektiv og pålidelig metode til måling af gasser.
  • Hurtige og målrettede målinger
  • Nem håndtering enten manuelt ved hjælp af Draeger-Tube pumpen accuro eller automatisk med Draeger X-act 5000
  • Anvendelsesområde omfatter luftundersøgelser på arbejdspladsen, teknisk gasanalyse i områder med emission/immissionskoncentrationer, måling af trykluft/gasser
  • Måler en lang række forskellige gasser og dampe
Tekniske data
Komponenter målt Mercaptan 0,1/a
Type Kortsigtet Draeger Prøvetagningsrør
Til brug med (applikation) Spotmåling af mere end 500 forskellige gasser