Få mere at vide
Draeger Korttidsrør
Artikelnummer. 15648754
Skift visning
Komponenter målt:
Mercaptan 0,1/a
i-propanol 50/a
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt unitSize
15648754 i-propanol 50/a Pakke med 10
10364020 Mercaptan 0,1/a Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15648754 Leverandør Draeger Leverandørnr. 8103741
Nem at bruge Draeger rør har vist sig at være en meget omkostningseffektiv og pålidelig metode til måling af gasser.
  • Hurtige og målrettede målinger
  • Nem håndtering enten manuelt ved hjælp af Draeger-Tube pumpen accuro eller automatisk med Draeger X-act 5000
  • Anvendelsesområde omfatter luftundersøgelser på arbejdspladsen, teknisk gasanalyse i områder med emission/immissionskoncentrationer, måling af trykluft/gasser
  • Måler en lang række forskellige gasser og dampe
Tekniske data
Komponenter målt i-propanol 50/a
Type Kortsigtet Draeger Prøvetagningsrør
Til brug med (applikation) Spotmåling af mere end 500 forskellige gasser