Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Ammoniak
Artikelnummer. 15220578
Måleområde:
0,25 til 3
0,5 til 10 %
2 til 30
5 til 100
5 til 700
Rørtype:
Ammoniak 0,25/a
Ammoniak 0,5%/a
Ammoniak 2/a
Ammoniak 5/a
Ammoniak 5/b
Fugtighedsområde:
3 til 12 mg/L
Mindre end 20 mg/l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15220578
Brand: Dräger™ 6733231
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Oversigt Detektorrør
Komponenter målt Ammoniak
Fugtighedsområde Mindre end 20 mg/l
Måleområde 2 til 30
Antal slagtilfælde 5
Mængde 10
Svartid 1 min.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 10° til 50 °C
Rørtype Ammoniak 2/a