Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Ammoniak
Beschreibung
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Bestellinformation
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Detektorrør |
| Komponenter målt | Ammoniak |
| Fugtighedsområde | 3 til 12 mg/L |
| Måleområde | 0,5 til 10 % |
| Antal slagtilfælde | 1+1 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 20 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 86 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 30 °C |
| Rørtype | Ammoniak 0,5%/a |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.