Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Ammoniak
Artikelnummer. 10695431
Skift visning
Måleområde:
0,25 til 3
0,5 til 10 %
2 til 30
5 til 100
5 til 700
Rørtype:
Ammoniak 0,25/a
Ammoniak 0,5%/a
Ammoniak 2/a
Ammoniak 5/a
Ammoniak 5/b
Fugtighedsområde:
3 til 12 mg/L
Mindre end 20 mg/l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
10695431 5 til 700 Ammoniak 5/a Mindre end 20 mg/l Pakke med 10
10060042 0,25 til 3 Ammoniak 0,25/a Mindre end 20 mg/l Pakke med 10
10110971 5 til 100 Ammoniak 5/b Mindre end 20 mg/l Pakke med 10
10299941 2 til 30 Ammoniak 2/a Mindre end 20 mg/l Pakke med 10
15220578 2 til 30 Ammoniak 2/a Mindre end 20 mg/l Hver
15132323 0,5 til 10 % Ammoniak 0,5%/a 3 til 12 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10695431 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH20501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1293.98 DKK
    1068.14 DKK / Pakke med 10
    Spare 225.84 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Order Info
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Specifications
Oversigt Detektorrør
Komponenter målt Ammoniak
Til brug med (udstyr) Draeger Accuro Pump
Type Gas Detection Tube
Fugtighedsområde Mindre end 20 mg/l
Måleområde 5 til 700
Antal slagtilfælde 10
Mængde 10
Svartid 1 min.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 10° til 50 °C
Rørtype Ammoniak 5/a