Få mere at vide
Dracorhodin Perchlorate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dracorhodin Perchlorate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3.ClHO4/c1-11-14(18)10-16-13(17(11)19-2)8-9-15(20-16)12-6-4-3-5-7-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;(H,2,3,4,5) |
| Formel vægt | 366.0506 |