Få mere at vide
Cytiva Dracon svamp, tykkelse = 6 mm (0,25 tommer)
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0.6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Ordreinfo
- Mål: 3,54 x 4,13 tommer. (9 x 10,5 cm)
- Tykkelse: 0,25 tommer. (6 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Blotting Svamp |
| Tykkelse (engelsk) | 0,23 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 0.6 cm |