Få mere at vide
BRAND™ Base for Schilling Automatisk buretteflaske
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Schilling automatisk buretflaske, 500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Schilling automatisk burette
- Indeholder en 500mL plastikflaske 500ml, dia.74 til 76mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Schilling automatisk buretflaske, 500 ml |
| Type | Plastic Bottles Base |