Få mere at vide
Hirschmann™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling
Artikelnummer. p-8011835
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10195920
Brand: Hirschmann™ 3600161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling fås i en række kapaciteter, der passer til dine behov.
  • Med Schellbach stribe
  • Blå graduering
  • Hurtig flow burette
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer LDPE flaske
Skala Blå
Tolerance ±0,05 ml
Type Schilling Buret
Certificeringer/compliance DKD certifikat