Få mere at vide
Hirschmann™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling
Artikelnummer. 10569222
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10569222
Brand: Hirschmann™ 3600164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling fås i en række kapaciteter, der passer til dine behov.
  • Med Schellbach stribe
  • Blå graduering
  • Hurtig flow burette
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Glas
Gradueringer 1 mL
Inkluderer LDPE flaske
Tolerance 0.045
Type Titreringsapparat
Certificeringer/compliance Batch-certificeret, Individuelt certifikat, DKD certifikat