Få mere at vide
Hirschmann™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling
Artikelnummer. 10350411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10350411 5 ml Hver
10195920 10 ml Hver
10569222 15 ml Hver
10441331 25 ml Hver
10360001 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10350411 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3600153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.00 DKK
    668.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.50 DKK
    11% Slukket
På lager
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling fås i en række kapaciteter, der passer til dine behov.
  • Med Schellbach stribe
  • Blå graduering
  • Hurtig flow burette
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer LDPE flaske
Skala Blå
Tolerance ±0,05 ml
Type Schilling Buret
Certificeringer/compliance DKD certifikat