Få mere at vide
Hirschmann™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling
Artikelnummer. 10195920
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10195920 10 ml Hver
10569222 15 ml Hver
10441331 25 ml Hver
10360001 50 ml Hver
10350411 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10195920 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3600161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.00 DKK
    668.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.50 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiske Buretter, Acc. til Dr. Schilling fås i en række kapaciteter, der passer til dine behov.
  • Med Schellbach stribe
  • Blå graduering
  • Hurtig flow burette
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer LDPE flaske
Skala Blå
Tolerance ±0,05 ml
Type Schilling Buret
Certificeringer/compliance DKD certifikat