Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Reserve Burette
Artikelnummer. 10238460 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10238460 10 ml Hver
10064310 15 ml Hver
10647671 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10238460 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23713
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med Dr. Schilling mønster fra AR-GLAS™ . Til brug med automatiske buretter.
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Til brug med automatisk burette
  • Dr. Schilling mønster
  • Schellbach stil tilbage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 330 mm
Til brug med (udstyr) Automatiske buretter
Materiale Borosilikatglas
Type Automatisk Buret