Få mere at vide
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Artikelnummer. 15600899
Skift visning
Måleområde:
0 til 2000 ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
15600899 0 til 2000 ppm Hver
1 options
Artikelnummer. 15600899 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. 6813210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3174.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 395.85 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC detekterer CO ved 1 ppm opløsning til brug med X-am™ 5600-serien multi-gas monitorer.
  • 0 - 2000 ppm gasdetektorsensor
  • Detekterer CO ved 1 ppm opløsning
  • Til brug med X-am™ 5600-serien multi-gas monitorer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA-certificeret, MED-godkendt
Komponenter målt Kulilte
Til brug med (udstyr) X-am 5600-serien multigasmonitorer
Måleområde 0 til 2000 ppm
Opløsning 1 ppm
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C