Få mere at vide
Dräger™ XXS Sensor Organic Vapor Analyzer til PAC 7000, X-am™ 5000 og X-am™ 5600
Artikelnummer. 12878310
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 multigasdetektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12878310 Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 multigasdetektorer Hver
1 options
Artikelnummer. 12878310 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6811535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 DKK
    5659.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 705.77 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 multigasdetektorer
Type XXS Sensor Organic Vapor Analyzer