Få mere at vide
Dräger™ XS sensorer til MiniWarn™ Multi-Gas monitorer
Artikelnummer. 10030032
Skift visning
Måleområde:
0 til 200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10030032 0 til 200 Hver
1 options
Artikelnummer. 10030032 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9950.00 DKK
    8849.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 1100.53 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til detektering eller overvågning af acetaldehydgas
  • Område: 0 til 200 ppm med 1 ppm opløsning
Tekniske data
Komponenter målt Økologisk damp
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 200
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.5
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
garanti 1 år