Få mere at vide
Dräger™ XS-2 sensorer til MiniWarn™ Multi-Gas monitorer
Artikelnummer. 11322080
Skift visning
Måleområde:
0 til 25 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
11322080 0 til 25 % Hver
1 options
Artikelnummer. 11322080 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4960.00 DKK
    4408.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 551.29 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til detektering eller overvågning af oxygengas
  • Måleområde på 0-25 % volumen
  • 0,1% volumen opløsning
  • Kompatibel med Pac III, MiniWarn og Multiwarn II skærme
garanti
2 år
Tekniske data
Komponenter målt Ilt
Fugtighedsområde 10 til 95 %
Måleområde 0 til 25 %
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.1
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 50 °C
garanti 2 år