Få mere at vide
Dräger™ X-plore™ 5500 PC fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 15280478
Skift visning
Ophængstype:
4-punkt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Ophængstype Pakningsstørrelse
15280478 4-punkt Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15280478 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. R55270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1148.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.02 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De Dräger™ X-plore™ 5500 EPDM helmaske er den rigtige løsning til miljøer, der kræver øget åndedrætsbeskyttelse og et klart synsfelt
Den dobbeltlags ansigtsforsegling med tredobbelt forsegling sikrer pålidelig beskyttelse og en sikker, lækagefri tætning uanset din ansigtsform
  • Dobbeltlags ansigtsforsegling med tredobbelt forsegling
  • Bajonetforbindelse for nem og sikker filterfastgørelse. Begge filtre er indsat i en top-down retning
  • Det tilbagesvingede lavprofildesign sikrer et optimalt synsfelt og jævn vægtfordeling med enestående bevægelsesfrihed
  • Slagsikkert polycarbonatmateriale (med plastikramme) linse giver fremragende, bredt synsfelt og ekstrem kemisk, termisk og mekanisk modstand
  • 5-punkts sele, der tillader hurtig og nem påføring uden at håret bliver viklet ind
  • Tre størrelser i én, passer til de fleste ansigts- og hovedstørrelser
  • EPDM maske krop med høj ældningsmodstand
  • To sideplacerede bajonetforbindelser til brug med Dräger™ X-plore™ Twinfilter patron serie
Bemærk: filtre er ikke inkluderet; skal bestilles separat.
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
EN136 Cl.2 og NIOSH
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIOSH, CE, EN136 Cl.2
Materiale EPDM, polycarbonat linse
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Format Universel
Til brug med (applikation) Den rigtige løsning til miljøer, der kræver øget åndedrætsbeskyttelse og et klart synsfelt
Ophængstype 4-punkt