Få mere at vide
Dräger™ X-plore™ 3500 Halvmaske åndedrætsværn
Artikelnummer. 30243641
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30243641 Lille
30243643 Medium
30243640 Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30243641 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. R55351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.28 DKK
    323.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.89 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af blødt og hudvenligt DrägerFlex materiale, X-plore™ 3500 har et drop-down strop design, der gør det muligt at fjerne masken blot ved at frigøre fastgørelsen på neck.
  • Moderne, lavprofil maske kropsdesign
  • Udvidet synsfelt og plads til nemt at bruge visirer og skjolde
  • Kan bæres komfortabelt under hjelme og visirer
  • Blødt og hudvenligt DrägerFlex materiale
  • Blødt, let og fleksibelt remsystem
  • Flexi-Fit hovedsele tilpasser sig hovedets konturer uden tryk eller sammenfiltring af hår
  • Innovativt X-Guided cross-over stropsystem sikrer ensartet vægtfordeling og en jævn forsegling
  • 2-punkts bajonetstik med markeringer til isætning af filter
  • Fleksibel næsetætning passer sikkert sammen med sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller
  • Drop-down strop design gør det muligt at fjerne masken blot ved at frigøre fastgørelsen ved halsen
  • Nem at skille ad, rengøre og samle igen
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS NZS 1716
Certificeringer (EN) EN 140
Certificeringer (NIOSH) NIOSH 42 CFR del 84
Tilslutningstype Bajonet
Farve Blå
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Lille
Til brug med (udstyr) X-plore™ Bajonetfiltre og patroner
Inkluderer Drop-down selesystem, genlukkelig opbevaringstaske
Model- R55351