Få mere at vide
Dräger™ X-plore™ 3300 Halvmaske åndedrætsværn
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Moderne, lavprofil maske kropsdesign
- Udvidet synsfelt og plads til nemt at bruge visirer og skjolde
- Kan bæres komfortabelt under hjelme og visirer
- Kompakt, let og består af færre dele
- Blødt, let og fleksibelt remsystem
- Flexi-Fit hovedsele tilpasser sig hovedets konturer uden tryk eller sammenfiltring af hår
- Innovativt X-Guided cross-over stropsystem sikrer ensartet vægtfordeling og en jævn forsegling
- 2-punkts bajonetstik med markeringer til isætning af filter
- Fleksibel næsetætning passer sikkert sammen med sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller
- Indsætstøbningsteknologi, glat overflade
- Nem at skille ad, rengøre og samle igen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS NZS 1716 |
| Certificeringer (EN) | EN 140 |
| Certificeringer (NIOSH) | NIOSH 42 CFR del 84 |
| Tilslutningstype | Bajonet |
| Farve | Blå |
| Materiale | Termoplastisk elastomer |
| Produkttype | Halvmaske respirator |
| Størrelse | Lille |
| Til brug med (udstyr) | X-plore™ Bajonetfiltre og patroner |
| Model- | R55331 |