Få mere at vide
Dräger™ Battery Packs for X-am™ 7000 Multigas Monitor
Artikelnummer. 11352090
Skift visning
Type:
Standardbatteripakke
Batterilevetid:
9 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Batterilevetid Pakningsstørrelse
11352090 Standardbatteripakke 9 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 11352090 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8317408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitor.
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitors.
Tekniske data
Batterilevetid 9 timer
Dimensioner (L x B x H) 6 x 5.5 x 3 in. (15 x 14 x 7.5cm)
Til brug med (udstyr) Draeger X-am 7000 Multigas Monitor
Type Standardbatteripakke
Højde (engelsk) 3 in.
Højde (metrisk) 7.5 cm
IP-vurdering IP67
Længde (engelsk) 6 in.
Længde (metrisk) 15 cm
Vægt (engelsk) 21.12 oz.
Vægt (metrisk) 600g
Bredde (engelsk) 5.5 in.
Bredde (metrisk) 14 cm