Få mere at vide
Dräger™ X-act™ 5000 Automatisk Rørpumpe: Opladere
Artikelnummer. 13537270
Skift visning
Type:
Vægoplader
Dimensioner (L x B x H):
6 x 6 x 6 tommer. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm)
Spænding:
110/230VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Dimensioner (L x B x H) Spænding Pakningsstørrelse
13537270 Vægoplader 6 x 6 x 6 tommer. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm) 110/230VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 13537270 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 4523545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 DKK
    876.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.82 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 6 tommer. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm)
Type Vægoplader
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 15.2 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C
Spænding 110/230VAC
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.2 cm