Få mere at vide
Dräger™ X-act™ 5000 automatisk slangepumpe: batteripakker
Artikelnummer. 13547260
Skift visning
Type:
NiMH batteripakke
Spænding:
110 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Spænding Pakningsstørrelse
13547260 NiMH batteripakke 110 V Hver
1 options
Artikelnummer. 13547260 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 4523520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3530.00 DKK
    3279.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.64 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) X-act 5000 automatisk slangepumpe
Type NiMH batteripakke
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C
Spænding 110 V