Få mere at vide
Dräger™ USB Dira m/USB Kabel til MiniWarn X-am™ 1/2/5000/7000 kommunikationsadapter
Artikelnummer. 15385673
Skift visning
Type:
USB Dira med USB Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15385673 USB Dira med USB Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 15385673 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8317409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 DKK
    2525.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 319.63 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MiniWarn X-am 1/2/5000, X-am 7000 Kommunikationsadapter Infrarød til USB
Type USB Dira med USB Kabel