Få mere at vide
Dräger™ Svovldioxidudskiftningssensor
Artikelnummer. 15179992
Skift visning
Måleområde:
0 til 50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
15179992 0 til 50 Hver
1 options
Artikelnummer. 15179992 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9090.00 DKK
    8079.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 1010.05 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Sensor til brug med X-am 7000 multi-gasmonitorer
  • Detektionsområde: 0-50
  • Detekterer: SO2
garanti
1 år
Tekniske data
Komponenter målt Svovldioxid (XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 50
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.1
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 50 °C
garanti 1 år