Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Svovlsyre
Artikelnummer. 12838270
Skift visning
Måleområde:
1 til 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 9
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12838270 1 til 5 Pakke med 9
1 options
Artikelnummer. 12838270 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6728781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    1799.97 DKK / Pakke med 9
    Spare 255.03 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Svovlsyre
Fugtighedsområde Mindre end 15 mg/l
Måleområde 1 til 5
Antal slagtilfælde 100
Mængde 9
Svartid 100 min.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C
Rørtype Svovlsyre 1/a