Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Vanddamp
Artikelnummer. 15242770
Måleområde:
0,05 til 1
1 til 40
20 til 1500
20 til 40 mg/L
3 til 60
5 til 200
Rørtype:
Vanddamp 0,1
Vanddamp 0,1/a
Vanddamp 1/b
Vanddamp 20/aP
Vanddamp 3/a
Vanddamp 5/ap
Svartid:
1,5 min.
10 til 5 min.
2 min.
20/40 sek.
25 min.
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
Artikelnummer. 15242770
Brand: Dräger™ 8103031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ Kundeservice for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Vanddamp
Fugtighedsområde Ikke relevant
Måleområde 3 til 60
Mængde 10
Svartid Ikke relevant
Rørtype Vanddamp 3/a