Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Vanddamp
Artikelnummer. 10318562
Skift visning
Måleområde:
0,05 til 1
1 til 40
20 til 1500
20 til 40 mg/L
3 til 60
5 til 200
Rørtype:
Vanddamp 0,1
Vanddamp 0,1/a
Vanddamp 1/b
Vanddamp 20/aP
Vanddamp 3/a
Vanddamp 5/ap
Svartid:
1,5 min.
10 til 5 min.
2 min.
20/40 sek.
25 min.
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Svartid unitSize
10318562 5 til 200 Vanddamp 5/ap 25 min. Pakke med 10
15242770 3 til 60 Vanddamp 3/a Ikke relevant Pakke med 3
10443922 0,05 til 1 Vanddamp 0,1/a 1,5 min. Pakke med 10
10729314 20 til 40 mg/L Vanddamp 1/b 20/40 sek. Pakke med 10
10296602 20 til 1500 Vanddamp 20/aP 10 til 5 min. Hver
10062541 1 til 40 Vanddamp 0,1 2 min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10318562 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6728531
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ Kundeservice for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Vanddamp
Fugtighedsområde Ikke relevant
Måleområde 5 til 200
Mængde 10
Svartid 25 min.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Rørtype Vanddamp 5/ap