Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Petroleumskulbrinter
Beskrivelse
DrägerTubes are glass vials filled with a chemical reagent for the measurement of gas. They are designed for manual or automatic use with Dräger gas detection pumps. Applications include determination of concentration peaks, measurement of exposures in the inhalation area, identifying leakages, and analysis of air in confined spaces.
- Target: Petroleum hydrocarbons
- Standard range: 100 to 2,500 ppm (at 20°C, 1013 hPa)
- Measurement time: 30 sec
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Petroleumscarbonhydrider 100/a (acetylen) |
| Til brug med (udstyr) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | Mindre end 30 mg/l |
| Måleområde | 100 til 2500 ppm |
| Antal slagtilfælde | 2 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 30 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |