Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Ozon
Artikelnummer. p-4909569
Komponenter målt:
Ozon 0,05/b
Ozon 10/a
Måleområde:
0,05 til 0,7 ppm
20 til 300 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10120921
Brand: Dräger™ 6733181
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til at udføre punktmålinger for forskellige gasser og dampe
  • Hætteglas af glas
  • Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Ozon 0,05/b
Måleområde 0,05 til 0,7 ppm
Mængde 10/kasse