Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Ozon
Artikelnummer. 10355142
Skift visning
Komponenter målt:
Ozon 0,05/b
Ozon 10/a
Måleområde:
0,05 til 0,7 ppm
20 til 300 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde unitSize
10355142 Ozon 10/a 20 til 300 ppm Pakke med 10
10120921 Ozon 0,05/b 0,05 til 0,7 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355142 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH21001
Til at udføre punktmålinger for forskellige gasser og dampe
  • Hætteglas af glas
  • Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Ozon 10/a
Fugtighedsområde 2 til 30 mg/L
Måleområde 20 til 300 ppm
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 20 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C