Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Ozon
Artikelnummer. 10120921
Skift visning
Komponenter målt:
Ozon 0,05/b
Ozon 10/a
Måleområde:
0,05 til 0,7 ppm
20 til 300 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde Pakningsstørrelse
10120921 Ozon 0,05/b 0,05 til 0,7 ppm Pakke med 10
10355142 Ozon 10/a 20 til 300 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120921 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6733181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1922.33 DKK
    1525.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 396.91 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til at udføre punktmålinger for forskellige gasser og dampe
  • Hætteglas af glas
  • Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Ozon 0,05/b
Til brug med (udstyr) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Måleområde 0,05 til 0,7 ppm
Mængde 10/kasse